78133
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
98%
Sinônimo(s):
1-[Bis(dimethylamino)methylen]-5-chlorobenzotriazolium 3-oxide tetrafluoroborate, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(6-chloro-1H-benzotriazol-1-yl)uronium tetrafluoroborate, TCTU
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
Impurezas
≤0.5% water
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccc(Cl)cc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H15ClN5O.BF4/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;2-1(3,4)5/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
GBGVQFJZGHBZMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis via plate-based multiple parallel centrifugation synthesizer
- Solid-phase synthesis of cyclic gramicidin analogs
- Comparison of automatic multiple peptide synthesizers
- Solid-phase peptide coupling with lack of racemization
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?