Documentos
779725
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
196.25
Beilstein:
8683216
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.5% (HPLC)
96%
forma
solid
atividade óptica
[α]/D -21.0±2.0°, c = 1 in methanol
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
chave InChI
VDDMCMFPUSCJNA-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
(R)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine can be used as a key intermediate in the synthesis of a β-proline analog named (3R)-carboxy pyrrolidine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of (3R)-carboxy pyrrolidine (a beta-proline analogue) and its oligomer
Kim Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 10(21), 2417-2419 (2000)