Documentos Principais
634794
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
186.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D −2°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.4720 (lit.)
p.e.
216-217 °C (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m0/s1
chave InChI
CMIBWIAICVBURI-ZETCQYMHSA-N
Aplicação
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine may be used to prepare:
  • Descarboxamide analog of 4-N-(Nω-nitro-L-argininyl)-trans-4-amino-L-proline amide.[1]
  • Histamine 3 (H3) receptor antagonists containing pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamide moiety.[2]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Selective l-nitroargininylaminopyrrolidine and L-nitroargininylaminopiperidine neuronal nitric oxide synthase inhibitors.
Seo J, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15(5), 1928-1938 (2007)
Pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamides as potent histamine 3 receptor antagonists.
Zhou D, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5957-5960 (2011)