Documentos
778184
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-aspartic acid-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H915NO5
Peso molecular:
176.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(C[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i7+1
chave InChI
OTCCIMWXFLJLIA-SYHVIQRDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3