776270
n-Propylmagnesium chloride solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinônimo(s):
Propylmagnesium chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidade
0.896 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)