Documentos Principais
774995
Sigma-Aldrich
N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N6-[(2-propynyloxy)carbonyl]-L-lysine
90%
Sinônimo(s):
N-α-Boc-propargyl-lysine-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
328.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.475
densidade
1.167 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4/h1,11H,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19)/t11-/m0/s1
chave InChI
VHCJWKDEXGPNCX-NSHDSACASA-N
Aplicação
Alkyne modified lysine that has been shown to be incorporated site-specifically into recombinant proteins.[1][2]
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
164.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
73.33 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of threefold glycosylated proteins using click chemistry and genetically encoded unnatural amino acids.
Emine Kaya et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 10(18), 2858-2861 (2009-11-10)
Duy P Nguyen et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(25), 8720-8721 (2009-06-12)
We demonstrate that an orthogonal Methanosarcina barkeri MS pyrrolysyl-tRNA synthetase/tRNA(CUA) pair directs the efficient, site-specific incorporation of N6-[(2-propynyloxy)carbonyl]-L-lysine, containing a carbon-carbon triple bond, and N6-[(2-azidoethoxy)carbonyl]-L-lysine, containing an azido group, into recombinant proteins in Escherichia coli. Proteins containing the alkyne functional