Documentos Principais
300810
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran
98%
Sinônimo(s):
(2-Propynyloxy)tetrahydropyran, (±)-Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 1-(2′-Tetrahydropyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydro-2H-pyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydropyranyloxy)prop-2-yne, Oct-2-yne-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
63-65 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-9-8-5-3-4-7-10-8/h1,8H,3-7H2
chave InChI
HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The anion formed by metalation at the acetylenic carbon reacts with a variety of electrophiles.[1]
Aplicação
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran was used in preparation of 1,3-dienyl acetal.[2]
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A facile synthetic method of a-quaternary-?, ?-unsaturated aldehydes via the stereoselective 1, 4-elimination and a-regioselective Ferrier reaction
Tayama E and Hashimoto R
Tetrahedron Letters, 48(45), 7950-7952 (2007)
Aldrichimica Acta, 19, 9-9 (1986)