774049
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
8YSZ, YSZ8, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
solid
contém
8 mol % yttria as stabilizer
composição
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
adequação da reação
core: zirconium
diâmetro × espessura
2.00 in. × 0.25 in.
pf
>2,600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
chave InChI
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition