544779
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
<100 nm particle size
Sinônimo(s):
YSZ-3, YSZ-8, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
About This Item
Formulário
powder
contém
8% yttria as stabilizer
composição
(ZrO2)1-x(Y2O3)x
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
<60 m2/g , BET
tamanho de partícula
<100 nm
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines[7]
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)[9]
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments[10]
- membranes for micro energy conversion devices[11]
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications[12]
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.