Documentos
772607
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-Fluoroisonicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4FNO
Número CAS:
Peso molecular:
125.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.512
pb
357-403 °C (decomposition)
densidade
1.257 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
chave InChI
WOLIMEQXFWSBTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
187.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
86.11 °C