Documentos
533068
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
98%
Sinônimo(s):
6-Methoxy-3-nicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Número do índice EC:
627-354-4
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
51-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-3-2-6(5-9)4-8-7/h2-5H,1H3
chave InChI
CTAIEPPAOULMFY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, also known as 6-methoxy-3-nicotinaldehyde, can be prepared from 5-bromo-2-methoxypyridine.
Aplicação
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde may be used to prepare 6-methoxy-4-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde and 6-methoxy-5-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde.
An intermediate for the synthesis of the somatostatic sst3 receptor.
Substrate used in a synthesis of flavanones via an L-proline-catalyzed condensation with o-hydroxyarylketones.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 46, 6991-6991 (2005)
Lithiation of methoxypyridines directed by ?-amino alkoxides.
Comins DL and Killpack MO.
The Journal of Organic Chemistry, 55(1), 69-73 (1990)
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3469-3477 (2003)