Documentos Principais
77092
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
233.19
Beilstein:
7031717
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-2-6(4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
chave InChI
BURBNIPKSRJAIQ-QMMMGPOBSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)