Documentos Principais
658340
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4HCl2N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
193.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
0.9 °C/0.5 mmHg
pf
28-32 °C
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
chave InChI
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Intermediate in a solid-phase synthesis of diaminopurines.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 47, 8897-8897 (2006)