Documentos Principais
77047
Sigma-Aldrich
3-Pentenoic acid
is mainly present in the trans-form (≥90% GC), ≥95.0% (sum of isomers, GC)
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 502,00
R$ 502,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 502,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
1743187
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 502,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (sum of isomers, GC)
Formulário
liquid
qualidade
is mainly present in the trans-form (≥90% GC)
índice de refração
n20/D 1.435
p.e.
192-194 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-3H,4H2,1H3,(H,6,7)/b3-2+
chave InChI
UIUWNILCHFBLEQ-NSCUHMNNSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Brian D Hudson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(12), 4951-4965 (2012-08-25)
When it is difficult to develop selective ligands within a family of related G-protein-coupled receptors (GPCRs), chemically engineered receptors activated solely by synthetic ligands (RASSLs) are useful alternatives for probing receptor function. In the present work, we explored whether a