221511
Sodium 1-butanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
1-Butanesulfonic acid sodium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?