439649
Thulium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Thulium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
core: thulium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Tm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.