Documentos Principais
768936
Sigma-Aldrich
(S)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(2S)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (S)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (S)-Lactaldehyde dimethyl acetal
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.989,00
5 G
R$ 7.965,00
R$ 1.989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.989,00
5 G
R$ 7.965,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
grupo funcional
acetal
ether
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m0/s1
chave InChI
PRAYXKGWSGUXQK-BYPYZUCNSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
50.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)