911550
Bis-MPA-RAFT dendrimer
trimethylol propane core, generation 1
Sinônimo(s):
CTA functionalized dendrimer, Multi-arm RAFT
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
generation 1
Nº de grupos de superfície
6
cor
orange to red
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Polymer architecture: Dendrimer
- Generation: 1
- End Group Functionality: RAFT
- No. Surface Groups: 6
- Calculated Mol. Wt.: 2050.7 g/mol
- bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Aplicação
The corona of this product is functionalized with RAFT agents, which allow direct controlled polymerization from the dendrimer surface. It can be readily used to construct multi-arm polymer structure using suitable acrylic monomers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).