Documentos Principais
765929
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-cysteine-2,3-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
NAC-13C2,15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C3H915NO3S
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
106-108 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S[13CH2][13CH]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,4+1,6+1
chave InChI
PWKSKIMOESPYIA-OCJBEUKVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)