Documentos Principais
714577
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-pyridinylmethanol
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-4-(hydroxymethyl)pyridine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 580,00
R$ 580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 580,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
80-84 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(CO)ccn1
InChI
1S/C6H8N2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8)
chave InChI
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)