Documentos Principais
765775
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methyl-2-butanol
95%
Sinônimo(s):
3-Methyl-1,1,1-trifluoro-2-butanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9F3O
Número CAS:
Peso molecular:
142.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.354
p.e.
98-104 °C
densidade
1.149 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3-4,9H,1-2H3
chave InChI
FPIWJHHQCNHQIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)