Documentos Principais
763136
Sigma-Aldrich
Chloro(2-di-tert-butylphosphino-3,4,5,6-tetramethyl-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)gold(I)
97%
Sinônimo(s):
Me4-tert-butyl XPhos-AuCl
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 935,00
R$ 935,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 935,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H53AuClP
Número CAS:
Peso molecular:
713.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 935,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
221-224 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2c(C)c(C)c(C)c(C)c2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P.Au.ClH/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16;;/h17-21H,1-16H3;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
IVIUDGKUDMXYRK-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)