Documentos Principais
762660
Sigma-Aldrich
N-(2-Naphthyl)-1-naphthylamine
95%
Sinônimo(s):
N-(1-Naphthyl)-2-naphthylamine, N-(Naphthalen-2-yl)naphthalen-1-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H15N
Número CAS:
Peso molecular:
269.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
102-107 °C
cadeia de caracteres SMILES
N(c1ccc2ccccc2c1)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C20H15N/c1-2-8-17-14-18(13-12-15(17)6-1)21-20-11-5-9-16-7-3-4-10-19(16)20/h1-14,21H
chave InChI
UNJZLNFHHINVOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)