Documentos Principais
761907
Sigma-Aldrich
4-Bromo-6-iodoquinoline
96%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 843,00
R$ 843,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 843,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5BrIN
Peso molecular:
333.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 843,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
173-178 °C
grupo funcional
bromo
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccnc2ccc(I)cc12
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-8-3-4-12-9-2-1-6(11)5-7(8)9/h1-5H
chave InChI
RIMFFKOKLMUJLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)