Documentos Principais
731412
Sigma-Aldrich
6-Iodoquinoline
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 724,00
R$ 724,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 724,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6IN
Número CAS:
Peso molecular:
255.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 724,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
pf
86-90 °C
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6IN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
chave InChI
WKTASELJZCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Room temperature CuI-catalyzed N-arylation using 2-pyridinyl β-ketones ligands
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)