760927
Poly(ethylene glycol), 16 acetylene dendron, generation 3
average Mn 8,000
Sinônimo(s):
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG acetylene, generation 3, PEG-6000, PFD-G3-PEG6k-Acetylene
About This Item
Produtos recomendados
descrição
acetylene surface groups
Formulário
solid
peso molecular
PEG average Mn 6,000 (n~130, esterified with 16 acetylene groups)
Mn 7500-9500 (by NMR)
average Mn 8,000
Características
generation 3
Nº de grupos de superfície
16
pf
43-47 °C
grupo funcional
alkyne
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)