927457
SDASO-S crosslinker
≥95%
Sinônimo(s):
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-((2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl)sulfinyl)propanoate, Succinimidyl diazirine sulfoxide
Ensaio
≥95%
forma
powder
pf
87 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCS(CCC1(N=N1)C)=O)ON2C(CCC2=O)=O
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3