Documentos Principais
760633
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-mercaptobiphenyl
Sinônimo(s):
4′-Bromo-[1,1′-biphenyl]-4-thiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9BrS
Número CAS:
Peso molecular:
265.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
pf
149-157 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H9BrS/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
chave InChI
JHPVDDGUGQROJG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It is used in functionalization of nanoparticles and assists in formimg self assembled monolayers (SAM)[1]
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
100 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Novel One-Phase Synthesis of Thiol-Functionalized Gold,
Palladium, and Iridium Nanoparticles Using Superhydride
Yee CK, et al
Langmuir, 15, 3486-3491 (1999)