Documentos Principais
760307
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
5-Formyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5N3O
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
165-170 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1cccc2ncnn12
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-2-1-3-7-8-5-9-10(6)7/h1-5H
chave InChI
DTAPWKGEDZQFBL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)