403547
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine
96%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
solid
pf
225 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(nc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C12H8N6/c1-3-7-13-9(5-1)11-15-17-12(18-16-11)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
chave InChI
JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of mononuclear, cyclic tetranuclear, and 1-D helical-chain Cu(II) complexes, via metal-assisted hydrolysis.
- Synthesis of novel cyclic tetranuclear ZnII complex.
- Synthesis of substituted 3,6-di(2-pyridyl)pyridazines, via inverse electron demand Diels Alder reaction with alkenes or alkynes.
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3