Documentos Principais
760242
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Sinônimo(s):
5-Methylindazole-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
285-290 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C1=NNC2=C1C=C(C)C=C2
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(9(12)13)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
QRTAIBBOZNHRMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)