Documentos Principais
15483
Sigma-Aldrich
Boc-2-Nal-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
315.36
Beilstein:
4326467
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D +45±2°, c = 1% in ethanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
~95 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-12-8-9-13-6-4-5-7-14(13)10-12/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
chave InChI
URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)