Documentos
759937
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)indole
97%
Sinônimo(s):
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6F3N
Número CAS:
Peso molecular:
185.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
106-110 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-5,13H
chave InChI
QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3