Documentos Principais
757691
Sigma-Aldrich
p-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
4-Methylphenylmagnesium chloride solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7ClMg
Peso molecular:
150.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.974 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc([Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
YBPFQOFSPMWGKA-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)