734632
Lanthanum strontium cobalt ferrite
powder, 0.6 μm particle size
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
Mw 222.85 g/mol
composição
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
10.0-14.0 m2/g
tamanho de partícula
0.40-0.80 μm (d50)
0.6 μm
densidade volumétrica
1.203 g/mL
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?