757322
3,6-Di-tert-butylcarbazole
97%
Sinônimo(s):
3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
228-233
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc2[nH]c3ccc(cc3c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H25N/c1-19(2,3)13-7-9-17-15(11-13)16-12-14(20(4,5)6)8-10-18(16)21-17/h7-12,21H,1-6H3
chave InChI
OYFFSPILVQLRQA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3