757152
5-Bromoisophthalic acid
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonic acid, 5-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-Bromoisophthalic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
270-275 °C
281-286 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of manganese(II) bromoisophthalate bis(pyridyl)ethane coordination polymer
- Preparation of nickel(II) and cobalt(II) bromoisophthalate coordination polymers
- Preparation of copper bromoisophthalate bis(triazolyl)butane coordination polymer
- Preparation of cesium isophthalate crown ether complexes
- Hydrothermal preparation of zinc and cadmium bromoisophthalate polymeric complexes with dipyridyl-type coligands
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)