Documentos Principais
757128
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1-chloro-isoquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5BrClN
Peso molecular:
242.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
121-126 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nccc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H5BrClN/c10-7-2-1-6-3-4-12-9(11)8(6)5-7/h1-5H
chave InChI
UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)