Documentos
707260
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-iodoquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5BrIN
Número CAS:
Peso molecular:
333.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
117-123 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc2ccccc2nc1I
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
chave InChI
JOMFAVRBFOBWQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3