756660
Zirconium(IV) oxide-scandia stabilized
contains 6 mol % scandia as stabilizer
Sinônimo(s):
Sc6SZ, ScSZ, Scandia-stabilized zirconia, Scandium zirconium oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Formulário
powder
contém
<1 mol % Al2O3 as stabilizer
6 mol % scandia as stabilizer
<2.5 mol % HfO2
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
8-10 m2/g
tamanho de partícula
<0.6 μm
categoria alternativa mais ecológica
Aplicação
- preparation of the of scandium doped BaZrO3 based perovskites(28)(29)
- an electrolyte for the doping of bismuth oxide for application in solid oxide fuel cells (SOFCs)(30)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)