Documentos Principais
755834
Sigma-Aldrich
2,2′-Diallyl bisphenol A diacetate ether
90%
Sinônimo(s):
EC-392, Phenyl ester epoxy curative hybrid of bisphenol A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H28O4
Número CAS:
Peso molecular:
392.49
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.548
viscosidade
~3500 cP(25 °C) (Haake C/P Rheometer, 5 RPM)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1CC=C)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C25H28O4/c1-7-9-19-15-21(11-13-23(19)28-17(3)26)25(5,6)22-12-14-24(29-18(4)27)20(16-22)10-8-2/h7-8,11-16H,1-2,9-10H2,3-6H3
chave InChI
GJTZQXNRNNDGRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)