Documentos
734772
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-2-acetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5BrO2S
Número CAS:
Peso molecular:
221.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
87-92 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cc(Br)cs1
InChI
1S/C6H5BrO2S/c7-4-1-5(10-3-4)2-6(8)9/h1,3H,2H2,(H,8,9)
chave InChI
RQLBAXZWESSFHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3