Documentos
754285
Sigma-Aldrich
(3-Glycidyl-2-13C-oxypropyl) trimethoxysilane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
3-(2,3-Epoxypropoxy-2-13C) propyltrimethoxysilane, GLYMO-(glycidyl-2-13C), Glycidyl-2-13C 3-(trimethoxysilyl)propyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC8H20O5Si
Peso molecular:
237.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
pb
120 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.074 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](OC)(OC)CCCOC[13CH]1OC1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i9+1
chave InChI
BPSIOYPQMFLKFR-QBZHADDCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135 °C - closed cup