Documentos
658898
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr (t-Bu)-OH-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C9C19H2915NO5
Peso molecular:
469.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
153-156 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+10
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1/i12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,18+1,19+1,25+1,26+1,29+1
chave InChI
JAUKCFULLJFBFN-QYGFZDEWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3