Documentos Principais
754099
Sigma-Aldrich
diF-TES-ADT
99% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,8-Difluoro-5,11-bis(triethylsilylethynyl)anthradithiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H36F2S2Si2
Número CAS:
Peso molecular:
602.95
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99% (HPLC)
perda
0.5 wt. % TGA, 290 °C
pf
193-198 °C
propriedades semicondutoras
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3cc(F)sc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5cc(F)sc5cc14
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)