Documentos
753475
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H2Cl2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
192.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
90-97 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-2(4(10)11)1-8-5(7)9-3/h1H,(H,10,11)
chave InChI
IVIHUCXXDVVSBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3