Documentos
751170
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
182.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
95-100 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)7(3-6)10(11)12/h1-3H
chave InChI
OZKOAADVLVCNFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3