Documentos Principais
730181
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3F4N
Número CAS:
Peso molecular:
165.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.409
densidade
1.384 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-4-2-1-3-11-5(4)6(8,9)10/h1-3H
chave InChI
OQNWCFXTGANWQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
47.8 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)