Documentos Principais
751073
Sigma-Aldrich
Ricinine-(methyl-d3)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
4-Methoxy-2-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyridine-3-carbonitrile
Selecione um tamanho
2 MG
R$ 2.957,00
5 MG
R$ 6.649,00
R$ 2.957,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 MG
R$ 2.957,00
5 MG
R$ 6.649,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D3H5N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
167.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.957,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C=CC(OC)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3/i1D3
chave InChI
PETSAYFQSGAEQY-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)