Documentos Principais
709468
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-13C,15N human
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 19.470,00
10 MG
R$ 33.760,00
R$ 19.470,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 19.470,00
10 MG
R$ 33.760,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
R$ 19.470,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite mais informações
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥90% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)